Documenti fondamentali
Z742576
Adapter pack for MyFuge 5 Microcentrifuge, holds 0.5-2.0 mL cryovials and 1.5/2.0 mL HPLC vials
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Caratteristiche
Holds 0.5 to 2.0 mL cryotubes tubes
Confezionamento
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific C1005-AC2
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with MyFuge 5 Microcentrifuge
Descrizione generale
Benchmark Scientific Adapter pack, for Cryovials (0.5 to 2.0ml) and 1.5/2.0ml HPLC vials
Note legali
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)