Z742443
Incu-Shaker™ Mini dedicated platform
for 8 x 250 mL Erlenmeyer flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Prodotti consigliati
Caratteristiche
for 8 x 250 mL Erlenmeyer flasks
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific H1000-P-250
Descrizione generale
Dedicated platform for the Incu-Shaker Mini that features a non-slip rubber coated surface, ideal for tissue culture flasks, petri dishes and staining trays.
Note legali
Incu-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)