Z742269
DURAN® TILT GL 56 Screw Cap
white polypropylene, pack of 10 ea
Sinonimo/i:
292295602
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
white polypropylene
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 292295602
Raccordi
GL 56 thread
Descrizione generale
The ergonomic cap is easy to open and close. Made from non-cytotoxic materials. The wide mouth ensures safe and easy pipetting.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)