Documenti fondamentali
Z740996
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 4 mL, O.D. × L 10 mm × 75 mm, round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
case of 200 ea (4 packs of 50EA)
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
D.E. × lungh.
10 mm × 75 mm
Capacità
4 mL
Diam. tubo
10 mm
Descrizione generale
Clear, reusable 33 expansion borosilicate glass test tubes with round-bottom. Without rim.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z740996-200EA4061837642593