Documenti fondamentali
Z693146
Provette per RMN Norell® Sample Vault Series
standard wall, closed cap, frequency 700 MHz, diam. × L 5 mm × 178 mm
Sinonimo/i:
NMR tube for 96 position carriers, NMR tubes for lab automation systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Confezionamento
pkg of 96 ea
Produttore/marchio commerciale
Norell SVCP-5-178-96PK
Parametri
700 MHz frequency
curvatura
60 μm
diam. × lung.
5 mm × 178 mm
Spessore delle pareti
0.38 mm
Descrizione generale
Per i sistemi automatici robotici ad alta resa Bruker® SampleJet. Le provette per RMN con tappi NorLoc sono destinate all′uso con i portaprovette a 96 posizioni. Si possono utilizzare le provette per RMN da 103,5 mm (4 in.) con tappo forato o le provette per RMN da 178 mm (7 in.) con tappo pieno. I tappi NorLoc offrono capacità superiori di tenuta e sigillatura ed eliminano quindi il rischio di rottura del tappo o della provetta all′interno dello strumento.
Il design (in attesa di brevetto) presenta una riga di colore blu sulla provetta per RMN che si allinea alla base del tappo, a indicare la corretta posizione di chiusura. Il tappo NorLoc e la provetta Sample Vault Series formano un sistema di chiusura integrato per il trasferimento sicuro dei campioni nel magnete. Le provette sono disponibili con diametro di 3 o 5 mm per l′uso fino a 700 MHz e fino a 950 MHz.
  • Provette concepite per i sistemi di laboratorio automatici ad alta resa di nuova generazione
  • Due tipi di precisione per spettrometri fino a 700 MHz e fino a 950 MHz
  • Il tappo NorLoc superiore si collega in modo semipermanente per l′uso ripetuto e per le applicazioni critiche
  • Scelta tra il tappo NorLoc pieno o forato
  • I tappi pieni sono forniti insieme alle provette all′interno di una busta, mente i tappi forati sono già montati sulle provette
  • Impiego sicuro per la conservazione in frigorifero, compatibile con crioprovette e studi a temperatura variabile
Note legali
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
NorLoc is a trademark of Norell, Inc.
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Sample Vault Series is a trademark of Norell, Inc.
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)