Z685372
Platinum combustion boat
capacity 3 mL, without handle
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals
Lungh. × largh. × prof.
60 mm × 9 mm × 9 mm
Capacità
3 mL
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685372-1EA | 4061833571972 |