Documenti fondamentali
Z685194
Sigma-Aldrich
Accessory kit for Crucible Cradle and safety tripod stands
for crucibles 5-40 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
Descrizione generale
Includes:
  • (3) locking ceramic triangles for crucibles 5-40 mL
  • Locking holder for evaporating dish
  • Locking wire gauze pad
Note legali
Crucible Cradle is a trademark of Global Market Connections, Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Platinum crucible micro, capacity 5 mL
Z562238
Platinum crucible