Z685119
Ace powder funnel with flat side
top diam. 75 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint: ST/NS24/40
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass
Diametro sommità
75 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z685119-1EA | 4061832354170 |