Z679100
Tamper evident caps
for 30 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Simport T552-30WTP
Categorie correlate
Descrizione generale
Tamper and leak-roof polyethylene caps with specially designed lip seal, guarantee the utmost security and sample integrity, non-sterile.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z679100-500EA | 4061833582480 |