Z677620
Camatril™ nitrile long cuff gloves
size XXL
Sinonimo/i:
disposable glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
green gloves
green nitrile
Misura
XXL
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
Confezionamento
pack of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
KCL 733
KCL 733
Lungh. × spessore
600 mm × 0.5 mm
Descrizione generale
- Ergonomic fit and high elasticity ensures good sensitivity
- Roughened palm for firm grip when wet
- High mechanical resistance
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z677620-1PR | 4061833069905 |