Z671703
Rare earth extra power stir bar set, Cylindrical
14 stir bars total
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE-coated
cylindrical
Confezionamento
pack of 14 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 001.3036.RE
Categorie correlate
Descrizione generale
set contents:-
2 each of 8x3, 12x4.5, 20x6, 25x6, 30x6 & 40x8
1 of 50x8 & 60x10
2 each of 8x3, 12x4.5, 20x6, 25x6, 30x6 & 40x8
1 of 50x8 & 60x10
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z671703-1EA | 4061833455333 |