Z660469
Julabo® bath test tube trays
holds 360 test tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.77
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
Holds 360 x test tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 8960441
Disponibilità
available only in EU
Categorie correlate
Descrizione generale
Carrier trays with 4 racks 8970381 (Z615684-1EA) to hold 360 tubes, tube size 75 x 12/13 mm, suitable for use up to to +80 °C.
Note legali
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)