Key Documents
Z645796
Chemical spill socks
Sinonimo/i:
chemical cleanup, spill cleanup, spill safety
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
Clear-spill CS12
Disponibilità
not available in USA and Canada, ROW
Descrizione generale
For the containment and absorption of hazardous and unknown liquid spills. Each sock absorbs 3 Litres.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)