Documenti fondamentali
Z645249
IKA® MF 10.1 cutting-grinding head
stainless steel, 1/cs
Sinonimo/i:
grinders, grinding mill
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Materiali
stainless steel (milling chamber)
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 2870900
Largh. × alt. × alt.
320 mm × 560 mm × 300 mm
Compatibilità
suitable for
Descrizione generale
crushing fibrous substances such as paper and vegetation, but also for plastics and material with a low volume weight
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)