Documenti fondamentali
Z641812
Schott® tube connectors
bent
Sinonimo/i:
292470504
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Materiali
polypropylene
Produttore/marchio commerciale
Schott 29 247 05
Disponibilità
available only in EU
Diam. est. × diam. int. tubo
8 mm × 4 mm
Descrizione generale
For screw-cap with aperture GL14. With silicone rubber seal.
Note legali
Schott is a registered trademark of Schott AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)