Documenti fondamentali
Z618152
Binder drying oven E28 series
E28, with safety device CI.1, AC/DC input 230 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41102404
Ingresso CA/CC
230 V (AC)
Caratteristiche
CE compliant
timer 0 ‑ 120 min
2 chrome-plates shelves
Hydraulic-mechanical thermostat
Ventilation slide
with safety device CI.1
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
E28
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
60-230 °C temp. range
Lungh. × Largh. × Alt.
402 mm × 580 mm × 425 mm
Capacità
28 L
Largh. x prof. × alt. interne
400 mm × 250 mm × 330 mm
Volume
28 L
28000 mL
Peso
16 kg
Descrizione generale
Robust, space-saving small unit with hydraulic-mechanical control and adjustable ventilation. Available with or without Safety device Class 1.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z618152CH-1EA
Z618152GB-1EA
Z618152-1EA
Z618152EU-1EA