Documenti fondamentali
Z609757
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.58 mm × 3.18 mm, L 10 m
About This Item
Codice UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
Confezionamento
pkg of 10 m
Produttore/marchio commerciale
Bohlender
Disponibilità
not available in USA and Canada
Diam. int. × diam. est.
1.58 mm × 3.18 mm
Lunghezza
10 m
Misura parete
0.8 mm
Note legali
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z609757-1PAK