Z566330
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 12 mm, L 1,000 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.05100.12.1
Lunghezza
1,000 mm
Diam. asta
12 mm
Descrizione generale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z566330-1EA | 4061833300459 |