Z560537
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 400 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded29/32
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
38 mm × 560 mm
Volume colonna
400 mL
Volume serbatoio
500 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)