Z557315
Julabo® shaking water baths
AC/DC input 115 V AC, useable volume 8-22 L
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
shaking frequency: 20-200 cycles per minute; adjustable
shaking stroke: 15 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9550322.2
Campo di misura della temperatura
20-99.99 °C
Parametri
20-99.99 °C temperature
±-0.2 °C temp. stability
±0.2 °C temp. stability
Apertura vasca lung. × larg. × prof.
30 cm × 50 cm × 18 cm
Volume utile
8-22 L
Descrizione generale
Cover needs to be ordered separately.
Caratteristiche e vantaggi
- Microprocessor technology
- Splash-proof mains switch
- Keypad for actual, setpoint values, high and low temperature warning functions
- Multi-Display (LED)
- Large bath volume
- Reduced space requirement
- RS232 interface
- Electronic timer
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z557315-1EA | 4061833445051 |