Documenti fondamentali
Z743212
Julabo® bath accessories
immersion-height adjustable platform, for CORIO C-B19/27 and CD-B19/27, pack of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Julabo 9970502
Descrizione generale
Stainles steel bath insert, variable shelf with adjustble height bath, for use with Julabo® CORIO C-B19/27 and CD-B19/27.
Note legali
CORIO is a trademark of Julabo GmbH
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z743212-1EA