Documenti fondamentali
Z556629
Sigma-Aldrich
Aldrich® ultra Benchclamp
dual adjustment, size L
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
Misura
L
Descrizione
3-prong
L × diam.
127 mm × 11 mm , arm
Capacità ganasce
0-103 mm
Largh. rebbi
29 mm
Descrizione generale
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)