Key Documents
Z552720
Sigma-Aldrich
Aldrich® Thermometer Adapter
straight, male joint: ST/NS 29/42, GL 14 thread
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Giunto
male joint: ST/NS29/42
Raccordi
GL 14 thread
Categorie correlate
Descrizione generale
Has PTFE faced silicone washer and open-top cap.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)