SYNA451922
Synthware™ inlet/thermometer adapter with one holed rubber adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A451922, thermometer inlet adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A451922
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with gas inlet tubes or plain stem thermometers. Supplied with one holed rubber adapter.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)