Documenti fondamentali
Z552496
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 50 L, immersion L 350 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
joint ST/NS24/40
Caratteristiche
fits flask 50 L
Descrizione generale
Knobbed on sides for easy handling.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)