Documenti fondamentali
Z552453
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 5 L, immersion L 160 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
joint ST/NS24/40
Caratteristiche
fits flask 5 L
Categorie correlate
Descrizione generale
Knobbed on sides for easy handling.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z552453-1EA4061832113012