Z552380
Aldrich® cold-finger condenser
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Alt. complessiva
180 mm
Lungh. × Diam. condensatore
180 mm × 54 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For reactions using low-boiling solvents.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z552380-1EA | 4061832133089 |