Documenti fondamentali
Z422347
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser trap
Overall H 470 mm, reservoir capacity 500 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Alt. complessiva
470 mm
Capacità serbatoio
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
4 mm PTFE stopcock. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. The hose barb connetors start at 12 mm and taper down to 10 mm.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z422347-1EA4061826228272