Documenti fondamentali
Z550124
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 4-8 μm
Sinonimo/i:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiali
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Diam. disco
30 mm
Capacità imbuto
30 mL
Diam. stelo
10 mm
Dimensione pori
4-8 μm porosity
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)