Z549894
Aldrich® jacketed three-neck flask
full jacket, capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
boiling flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Giunto
center joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Features:
- Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
- Allows for complete draining without breaking down flask set-up
- Liquid cooled or heated with liquid or steam
- 24/40 side joints
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)