Z549797
Aldrich® jacketed three-neck flask
half jacket, capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42
Sinonimo/i:
boiling flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Giunto
center joint: ST/NS29/42
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Features:
- Eliminates dead space for complete stirring of flask contents
- Allows for complete draining without breaking down flask set-up
- Liquid cooled or heated with liquid or steam
- 24/40 side joints
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z549797-1EA | 4061832133010 |