Z549673
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 14/20
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
male joint: ST/NS14/20
Descrizione generale
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)