Documenti fondamentali
Z548162
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 2,000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Descrizione
conical
Capacità
2,000 mL
Foro rubinetto
4 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)