Z547883
SafetyBarb® hose connector
angled
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Consists of PBT cap, PP barbed connector 8.5 mm O.D., and silicone rubber seal. GL14 thread.
Note legali
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z547883-1EA | 4061837635724 |