Z532940
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Giunto
joint: ST/NS14/20
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
50 mL
Misura uscita
2 mm
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z532940-1EA | 4061832116914 |