Documenti fondamentali
Z530255
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 14/20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
joint: ST/NS14/20
Misura rubinetto
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)