Documenti fondamentali
Z526207
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 240 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
Produttore/marchio commerciale
Glas-Col 104A PL524
Campo di misura della temperatura
0-750 °C
Lunghezza
6 in.
Descrizione generale
  • Time proportioning automatic temperature control
  • Type J immersion thermocouple included
  • Set-point in °C
Note legali
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z526207-1EA4061833345283