Z517259
Aldrich® jacketed Friedrichs coil condenser
Overall H 410 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS24/40
D.E.
54 mm
Alt. complessiva
410 mm
Descrizione generale
The molded spiral condensing tube around the inner coil creates additional surface area for improved efficiency.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z517259-1EA | 4061833640692 |