Documenti fondamentali
Z516228
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head with Vigreux indents
Joints: ST/NS 29/32 (3), H 380 mm, thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (3)
Altezza
380 mm
Prof. immersione
75 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)