Documenti fondamentali
Z415502
Sigma-Aldrich
Aldrich® Claisen distillation head with Vigreux indents
Joints: ST/NS 14/20 (3), H 250 mm, thermometer joint: ST/NS 10/18
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (3)
Altezza
250 mm
Prof. immersione
50 mm
Descrizione generale
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)