Z504920
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 21.9 mm, wall size 2.6 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855770
Diam. int.
21.9 mm
Misura parete
2.6 mm
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z504920-1PAK | 4061832363523 |