Z504718
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 9.2 mm, wall size 1.78 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 7855708
Diam. int.
9.2 mm
Misura parete
1.78 mm
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z504718-1PAK | 4061826669013 |