Z503665
Scienceware® electrode rack
holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20 mm in diameter
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 8 electrodes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18509-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
4 1/4 in. × 2 3/8 in. × 4 3/4 in.
Descrizione generale
PP rack is autoclavable (121°C). Holds 8 electrodes in 2 rows of 4 up to 20mm in diameter.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)