Documenti fondamentali
Z421960
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
vertical, capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
Sinonimo/i:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS34/45
side Joints: ST/NS24/40 (2)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
12,000 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)