Z404381
IKA® stirring elements
Centrifugal (extendable blades), stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
IKA 0756900
Misura asta
8 mm × 350 mm
Diam. agitatore
15-60 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z404381-1EA | 4061826660676 |