Z404136
IKA® VRX basic Vibrax® orbital shaker attachments
VX 2 test tube attachment, for up to 36 test tubes or centrifugal tubes with a diameter of 16 mm, 1/cs
About This Item
Codice UNSPSC:
41103811
NACRES:
NB.73
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
IKA 0000568900
Alt. × largh. × prof.
115 mm × 140 mm × 145 mm
Descrizione generale
PC unit mixes up to 36 test tubes or centrifuge tubes with 16 mm diameter
Note legali
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Vibrax is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)