Z342270
Provette per campioni per RMN Schott®
scientific
Sinonimo/i:
231700314
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
colorless tube
Caratteristiche
neck thread push fit
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 231700314
Disponibilità
not available in USA and Canada
Parametri
500 MHz frequency
Lungh. × D.E.
178 mm × 5 mm
curvatura
0.013 mm
Diam. tubo
5 mm
Spessore delle pareti
0.75 mm
Descrizione generale
- ®
- The tubes are optimized for fast and accurate test results.
- Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
- Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z342270-1PAK | |
Z342270-195EA | |
Z342270-5EA |