Documenti fondamentali
Z320161
Rubber ring for Quickfit® cone/screw thread adapter
28 thread, couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Sinonimo/i:
QR28/6
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Caratteristiche
couples 6.0 - 7.0 mm diameter
Produttore/marchio commerciale
Quickfit
Disponibilità
not available in USA and Canada
Raccordi
28 thread
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)