Documenti fondamentali
Z303127
Quickfit® air condenser
L 500 mm, joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
FC7/43
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FC 7/43
Disponibilità
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
Lunghezza
500 mm
Area superficiale
400 cm2
Descrizione generale
These simple condensers are useful for condensation of materials with boiling points greater the 150 °C.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)