Z291579
Autosampler crimp top vials 12 x 32mm standard opening
volume 2 mL, clear glass
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volume
2 mL
2 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 11mm aluminum caps. (order separately).
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)